AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
, 0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
  SCNL3031004
Dichte-Hydrometer
  SCNL3031004
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
SFr. 14.20
1 * 1 ST
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
 :
 : Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
 :
 : Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,900 - 1,000 g/ml