AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Catalog # SCNL3031003
Supplier:   Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Catalog # SCNL3031003
Supplier:  Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Price
SFr. 14.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
Certifications:
Ordering information: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Delivery information:
Packaging: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Specifications
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,800 - 0,900 g/ml