Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Taschenthermometer

Taschenthermometer

Taschenthermometer, gelb emaillierte runde Kapillarform, 0...+100 °C, 1,0 °C, 140 mm, Quecksilber, Total
Katalognr. SCNL1481265
Taschenthermometer
Katalognr. SCNL1481265
Anbieter:  
Taschenthermometer
Taschenthermometer

Taschenthermometer, gelb emaillierte runde Kapillarform, 0...+100 °C, 1,0 °C, 140 mm, Quecksilber, Total

Artikel gestrichen
Product Details & Documents

Bei diesen Taschenthermometern handelt es sich um geschützte Geschmacksmuster (DBGM). Quecksilber, rote oder blaue Füllung.

  • Komplett eintauchbar
  • Erhältlich in verschiedenen Kapillarformen

Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Technische Daten
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    Taschenthermometer, gelb emaillierte runde Kapillarform
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    11
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Quecksilber
  • Messbereich:
    0...+100 °C
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.