AuftragsverfolgungKontakt
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
25 ml, 0,1 ml, ±0,20 ml, Weiß
Katalognr. KAVAN632434026723
Anbieter:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Katalognr. KAVAN632434026723
Anbieter:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
25 ml, 0,1 ml, ±0,20 ml, Weiß
Preis
SFr. 24.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
 : DIN 12696, ISO 835.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Weiß
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    ±0,20 ml