AuftragsverfolgungKontakt
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded | Avantor
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
20 ml, 0,1 ml, ±0,20 ml, 2 × gelb
Katalognr. KAVAN632434026722
Anbieter:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Katalognr. KAVAN632434026722
Anbieter:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
20 ml, 0,1 ml, ±0,20 ml, 2 × gelb
Preis
SFr. 614.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Technische Daten
  • Farbcode:
    2 × gelb
  • Kapazität:
    20 ml
  • Seq:
    14
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    ±0,20 ml