AuftragsverfolgungKontakt
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
5 ml, 0,05 ml, ±0,05 ml, Rot
Katalognr. KAVAN632434026618
Anbieter:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Katalognr. KAVAN632434026618
Anbieter:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
5 ml, 0,05 ml, ±0,05 ml, Rot
Preis
15.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Rot
  • Kapazität:
    5 ml
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,05 ml
  • Toleranz:
    ±0,05 ml