AuftragsverfolgungKontakt
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded | Avantor
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
2 ml, 0,02 ml, ±0,02 ml, Schwarz
Katalognr. KAVAN632434026516
Anbieter:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Katalognr. KAVAN632434026516
Anbieter:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
2 ml, 0,02 ml, ±0,02 ml, Schwarz
Preis
SFr. 12.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Zertifizierung: DIN 12696, ISO 835.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Schwarz
  • Kapazität:
    2 ml
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,02 ml
  • Toleranz:
    ±0,02 ml