AuftragsverfolgungKontakt
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
1 ml, 0,01 ml, ±0,01 ml, Gelb
Katalognr. KAVAN632434026314
Anbieter:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Katalognr. KAVAN632434026314
Anbieter:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
1 ml, 0,01 ml, ±0,01 ml, Gelb
Preis
12.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Gelb
  • Kapazität:
    1 ml
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,01 ml
  • Toleranz:
    ±0,01 ml