AuftragsverfolgungKontakt
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B | Avantor
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
200 ml, 0,200 ± ml, Blau
Katalognr. KAVA632433131037
Anbieter:   Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Katalognr. KAVA632433131037
Anbieter:  Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
200 ml, 0,200 ± ml, Blau
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C
Zertifizierung: DIN 12690, ISO 648
Technische Daten
  • Farbcode:
    Blau
  • Kapazität:
    200 ml
  • Seq:
    14
  • Toleranz:
    0,200 ± ml