AuftragsverfolgungKontakt
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
25 ml, 0,060 ± ml, Blau
Katalognr. KAVAN632433131023
Anbieter:   Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Katalognr. KAVAN632433131023
Anbieter:  Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
25 ml, 0,060 ± ml, Blau
Preis
328.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C
 : DIN 12690, ISO 648
Technische Daten
  • Farbcode:
    Blau
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    06
  • Toleranz:
    0,060 ± ml