Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
5 ml, 0,030 ± ml, Weiß
Katalognr. KAVAN632433131018
Anbieter: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Katalognr. KAVAN632433131018
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
Zertifizierung: DIN 12690, ISO 648
Technische Daten
- Farbcode:Weiß
- Kapazität:5 ml
- Seq:03
- Toleranz:0,030 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



