AuftragsverfolgungKontakt
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B | Avantor
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
1 ml, 0,015 ± ml, Blau
Katalognr. KAVAN632433131014
Anbieter:   Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Katalognr. KAVAN632433131014
Anbieter:  Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
1 ml, 0,015 ± ml, Blau
Preis
SFr. 10.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C
Zertifizierung: DIN 12690, ISO 648
Technische Daten
  • Farbcode:
    Blau
  • Kapazität:
    1 ml
  • Seq:
    01
  • Toleranz:
    0,015 ± ml