Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS | Avantor

Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS

25 ml, 0,030 ± ml, Blau
Katalognr. KAVA632433111023
Anbieter:   Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Katalognr. KAVA632433111023
Anbieter:  Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS

25 ml, 0,030 ± ml, Blau

Preis
SFr. 19.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Soda-lime glass.

  • Enlarged form
  • Non autoclavable at 121 °C

Zertifizierung: DIN 12691, ISO 648

Technische Daten
  • Farbcode:
    Blau
  • Kapazität:
    25 ml
  • Toleranz:
    0,030 ± ml