AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder
Mischzylinder
250 ml, 2 ml, 320 mm, 1,0 ± ml, 41,0 mm, 29/32
Katalognr. KAVA632432211238
Anbieter:   Kavalier
Mischzylinder
Katalognr. KAVA632432211238
Anbieter:  Kavalier
Mischzylinder
Mischzylinder
250 ml, 2 ml, 320 mm, 1,0 ± ml, 41,0 mm, 29/32
Preis
SFr. 1’370.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3,3, Klasse A.
  • Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen
Certifications: DIN EN ISO 4788
Technische Daten
  • Ø:
    41,0 mm
  • NS:
    29/32
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    320 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    2 ml
  • Toleranz:
    1,0 ± ml