AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder
Mischzylinder
100 ml, 1 ml, 240 mm, 0,5 ± ml, 31,3 mm, 24/29
Catalog # KAVA632432211130
Supplier:   Kavalier
Mischzylinder
Catalog # KAVA632432211130
Supplier:  Kavalier
Mischzylinder
Mischzylinder
100 ml, 1 ml, 240 mm, 0,5 ± ml, 31,3 mm, 24/29
Price
SFr. 862.00
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3,3, Klasse A.
  • Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
  • Ø:
    31,3 mm
  • NS:
    24/29
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    240 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    0,5 ± ml