AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder
Mischzylinder
50 ml, 1 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 26,0 mm, 19/26
Katalognr. KAVA632432211125
Anbieter:   Kavalier
Mischzylinder
Katalognr. KAVA632432211125
Anbieter:  Kavalier
Mischzylinder
Mischzylinder
50 ml, 1 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 26,0 mm, 19/26
Preis
SFr. 716.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3,3, Klasse A.
  • Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen
Certifications: DIN EN ISO 4788
Technische Daten
  • Ø:
    26,0 mm
  • NS:
    19/26
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    195 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    0,5 ± ml