Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

4000 ml, 300 mm, 50 mm, 207 mm
Katalognr. KAVA632417117954
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Katalognr. KAVA632417117954
Anbieter:  
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

4000 ml, 300 mm, 50 mm, 207 mm

Artikel gestrichen
Product Details & Documents

Aus Borosilikatglas hergestellt.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen

Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    207 mm
  • Kapazität:
    4000 ml
  • Höhe:
    300 mm
  • Seq:
    15
  • Hals A-Ø:
    50 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.