AuftragsverfolgungKontakt
Square Buckets | Avantor
Square Buckets
Square bucket with metal handle, Weiß, 15 L, 280×250×345 mm
Katalognr. LAMA1147
Anbieter:   LAMAPLAST
Square Buckets
Katalognr. LAMA1147
Anbieter:  LAMAPLAST
Square Buckets
Square Buckets
Square bucket with metal handle, Weiß, 15 L, 280×250×345 mm
Preis
SFr. 28.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust PP bucket with ergonomic handle.
  • Square shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Dokumente
Technische Daten
  • Kapazität:
    15 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Square bucket with metal handle
  • Abmessungen:
    280×250×345 mm
  • Seq:
    01