VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 12 l, 660×305 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
- Hitzebeständig bis 145 °C
- Autoklavierbar
Dokumente
Specifiche
- Kapazität:12 l
- Bezeichnung:Autoklavierbare Beutel, transparent
- L×B:660×305 mm
- Seq:03