VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 3 l, 400×250 mm
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
- Hitzebeständig bis 145 °C
- Autoklavierbar
Technische Daten
- Kapazität:3 l
- Bezeichnung:Autoklavierbare Beutel, transparent
- L×B:400×250 mm
- Seq:02