AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Abfallbeutel | Avantor
VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 60 l, 1100×900 mm
Katalognr. 129-0586
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Abfallbeutel
Katalognr. 129-0586
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Abfallbeutel
VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 60 l, 1100×900 mm
Preis
401.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
  • Hitzebeständig bis 145 °C
  • Autoklavierbar
Technische Daten
  • Kapazität:
    60 l
  • Bezeichnung:
    Autoklavierbare Beutel, transparent
  • L×B:
    1100×900 mm
  • Seq:
    09
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..