VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 40 l, 1100×700 mm
Katalognr. 129-0585
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
- Hitzebeständig bis 145 °C
- Autoklavierbar
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:40 l
- Bezeichnung:Autoklavierbare Beutel, transparent
- L×B:1100×700 mm
- Seq:08