AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Abfallbeutel | Avantor
VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 2 l, 300×200 mm
  129-0578
VWR®, Abfallbeutel
  129-0578
VWR®, Abfallbeutel
VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 2 l, 300×200 mm
SFr. 129.00
1 * 500 ST
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
  • Hitzebeständig bis 145 °C
  • Autoklavierbar
  • Kapazität:
    2 l
  • Bezeichnung:
    Autoklavierbare Beutel, transparent
  • L×B:
    300×200 mm
  • Seq:
    01