VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 25 l, 770×550 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
- Hitzebeständig bis 145 °C
- Autoklavierbar
Documents
Specifiche
- Kapazität:25 l
- Bezeichnung:Autoklavierbare Beutel, transparent
- L×B:770×550 mm
- Seq:06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..