VWR®, Refrigerated Circulators
Product Details & Documents
Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfache Navigation auf großen, intuitiven Displays, mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich USB-A und -B, RS232/485, Ethernet sowie über eine externe Temperatursonde. Zum Ablassen des Badgefäßes kann die vordere Abdeckplatte abgenommen werden. Alle Modelle verfügen über einstellbare Übertemperaturabschaltpunkte und Übertemperaturschutz. Die Oberfläche bleibt auch bei hohen Arbeitstemperaturen stets kühl.
Arbeitstemperaturen von −40 bis +200 °C mit einer Stabilität von ±0,01 °C (außer 45 Liter-Modelle mit maximal 135 °C)
- Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und externer Umwälz- und Temperaturregelung
- Um 180º drehbare Regler, Deckelverstausystem, chemikalienbeständiges Deck und Umweltkontrollsystem reduzieren Lärm, erhöhen die Kühlleistung und senken den Energieverbrauch
- Die Kühltechnologie reguliert die erforderliche Kühlmenge und spart so Energie, während sie gleichzeitig eine schnelle Kühlung und präzise Kontrolle bei erhöhten Temperaturen ermöglicht
- Ereigniszeitplanung (Uhrzeit und Datum), Echtzeituhr und Temperaturtrends für bis zu 10 Tage bei den Programmable Modellen
- Wählbare Startbildschirme und Bildschirmhilfe
- Automatische und/oder vom User einstellbare Leistungsoptimierung
Advanced Digital-Modelle besitzen ein intuitives 9,5-cm-Display mit Touchpad-Bedienung, 1-Punkt-Kalibrierung sowie Menüs und Bedienungshilfen in 4 Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch.
Advanced Programmable Modelle verfügen über ein intuitives 10,9-cm-Display, die Möglichkeit zur fünf-Punkt-Kalibrierung, Menüs und Benutzerführung in sechs Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Chinesisch und Arabisch, plus Zeit- und Temperaturprogrammierung (Programme mit 10×100-Schritten).
Zertifizierung: Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse III
Maximale Pumpenleistung:
16,7 l/min, 250 mbar, Saugkraft: 12,2 l/min
Lieferinformationen: Wird mit einer Reservoirabdeckung, Bypass-Schläuchen sowie Einlass- und Auslassadaptern (Steckerausführung) für 47-, 63- und 95-mm-Schläuche geliefert. Adapter für ¼” an M16 sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Fühler und weiteres Zubehör finden Sie unter http://vwr.com.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kühlleistung bei 20 °C
Dokumente
Manual_110-513_VWR_Circulating_Baths_with_Advanced_Digital_Controller_Instruction_310811 Manual_110-513_VWR_DE_Advanced_Digital_Operator_German_180911 Manual_110-513_VWR_ES_Advanced_Digital_Operator_Spanish_180911 Manual_110-513_VWR_FR_Advanced_Digital_Operator_French_180911 Manual_110-514_VWR_Circulating_Baths_with_Advanced_Programmable_Instruction_310811
Handbuch
VWR Circulator Video
Videos
Technische Daten
- Heizleistung:2,2 kW
- Temperaturbereich:−40…+200 °C
- Kapazität:7 L
- Seq:22
- B×T×H:221×541×617 mm
- Kühl-Leistung:0,36 kW
- Temp.-Konst.:±0,01 °C
- Typ:AP07R-40
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 461-0417Digital-zu-Analog-AdapterVWR Bad- und Kältethermostate, P- und D-ModelleEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis