Control units
MIXcontrol 40, mit RS232-Schnittstelle, UK-Stecker
Katalognr. TMAG90410_UK
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:MIXcontrol 40, mit RS232-Schnittstelle, UK-Stecker
- Seq:13
- Cat. No.:TMAG90410_UK
- Modell:MIXcontrol 40
- B×T×H:200×155×48 mm
- Drehzahlbereich:100 - 2000 min⁻¹
- Gewicht:1,9 kg
- Leistungsaufnahme:40 W