Control units
MIXcontrol 20, mit RS232-Schnittstelle, UK-Stecker
TMAG90210_UK
- Bezeichnung:MIXcontrol 20, mit RS232-Schnittstelle, UK-Stecker
- Seq:07
- Cat. No.:TMAG90210_UK
- Modell:MIXcontrol 20
- B×T×H:200×155×38 mm
- Drehzahlbereich:100 - 1600 min⁻¹
- Gewicht:1,9 kg
- Leistungsaufnahme:20 W