Control units
MIXcontrol 20, mit RS232-Schnittstelle, CH-Stecker
Katalognr. TMAG90210_CH
Anbieter: 2MAG
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:MIXcontrol 20, mit RS232-Schnittstelle, CH-Stecker
- Seq:05
- Cat. No.:TMAG90210_CH
- Modell:MIXcontrol 20
- B×T×H:200×155×38 mm
- Drehzahlbereich:100 - 1600 min⁻¹
- Gewicht:1,9 kg
- Leistungsaufnahme:20 W