VWR®, Pasteur-Pipetten
Ohne Wattestopfen, geschlossene Spitze, abbrechbar, 2 ml, 270 mm
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalknatronglas, Einmalgebrauch.
- Unsteril
- Gleichmäßigkeit bei der Produktion durch automatisierten Herstellungsprozess
- Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen
- Außendurchmesser oberer Körper: 7,1 mm, Wandstärke: 0,53 mm, Außen-Ø Düse: 1,50 mm
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Produktliteratur
CoC VWR Pasteur Pipettes Disposable Non-Sterile CoC VWR® Pasteur Pipettes CoC_VWR_PASTEUR_PIPETTES_DISPOSABLE_NON_STERILE COC_VWRI612-1701_191920 CoC_VWRI612-1701_201020
Mehr
CoC VWR®, Pasteur Pipettes.pdf
Konformitätserklärung
Technische Daten
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Ohne Wattestopfen, geschlossene Spitze, abbrechbar
- Länge:270 mm
- Seq:07