Filling cannulae
Filling cannulae, G 20, 150 mm
Katalognr. MURRM720/08
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Bestellinformationen: Different sizes and gauges are available.
Dokumente
MURRM714^06_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Gauge:G 20
- Bezeichnung:Filling cannulae
- Länge:150 mm
- Seq:020