AuftragsverfolgungKontakt
Filling cannulae
Filling cannulae
Filling cannulae, G 14, 150 mm
Katalognr. MURRM714/08
Anbieter:   MURRAY S
Filling cannulae
Katalognr. MURRM714/08
Anbieter:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 14, 150 mm
Preis
SFr. 72.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Ordering information: Different sizes and gauges are available.
Documents
Technische Daten
  • Gauge:
    G 14
  • Bezeichnung:
    Filling cannulae
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    017
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.