AuftragsverfolgungKontakt
Filling cannulae | Avantor
Filling cannulae
Filling cannulae, G 12, 50 mm
Katalognr. MURRM712/03
Anbieter:   MURRAY S
Filling cannulae
Katalognr. MURRM712/03
Anbieter:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 12, 50 mm
Preis
SFr. 73.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Bestellinformationen: Different sizes and gauges are available.
Dokumente
Technische Daten
  • Gauge:
    G 12
  • Bezeichnung:
    Filling cannulae
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    001