Präzisionsthermometer
, −10...+50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25994-FL/CC2
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:420 mm
- Seq:8
- Genauigkeit:±0,1 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−10...+50 °C