AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, konisch
Scheidetrichter, konisch
, 500 ml, 29/32 NS
Katalognr. WITG2.676.500
Anbieter:   witeg Labortechnik
Scheidetrichter, konisch
Katalognr. WITG2.676.500
Anbieter:  witeg Labortechnik
Scheidetrichter, konisch
Scheidetrichter, konisch
, 500 ml, 29/32 NS
Preis
285.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Scheidetrichter, konisch, aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, graduiert, mit Witaflo-Nadelventilhahn und PTFE-Nadelspindel.
  • Leicht ablesbare Graduierungen
  • Mit Kunststoffstopfen
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    500 ml