Scheidetrichter, konisch
, 1000 ml, 29/32 NS
Katalognr. WITG2.676.001
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Scheidetrichter, konisch, aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, graduiert, mit Witaflo-Nadelventilhahn und PTFE-Nadelspindel.
- Leicht ablesbare Graduierungen
- Mit Kunststoffstopfen
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:1000 ml