AuftragsverfolgungKontakt
Spinnerflaschen, BIOGEN | Avantor
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 15000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 300×570 mm
Katalognr. WITG5.529.008
Anbieter:   witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Katalognr. WITG5.529.008
Anbieter:  witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 15000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 300×570 mm
Preis
SFr. 1’450.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenarmen
Die fluiddynamischen Rührwerkseinheiten gewährleisten einen optimalen Antrieb der Mikroträgerperlen bei sehr niedrigen Mischgeschwindigkeiten. Der gewölbte Gefäßboden verhindert Mikroträgeransammlungen. Die formschlüssige Kompressionsdichtung ermöglicht eine einstellbare Rührwerkshöhe. Hergestellt aus nicht-zytotoxischem Material. Die Kolbeninnenflächen sind auf Anfrage silikonisiert.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Ø×H:
    300×570 mm
  • Kapazität:
    15000 ml
  • Seq:
    08
  • Hals:
    Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WITG0.175.099
    Schraubverschluss GL 100, PP, natur, PTFE-Liner
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 66.60