AuftragsverfolgungKontakt
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 3000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 186×358 mm
Catalog # WITG5.529.005
Supplier:   witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Catalog # WITG5.529.005
Supplier:  witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 3000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 186×358 mm
Price
SFr. 958.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenarmen
Die fluiddynamischen Rührwerkseinheiten gewährleisten einen optimalen Antrieb der Mikroträgerperlen bei sehr niedrigen Mischgeschwindigkeiten. Der gewölbte Gefäßboden verhindert Mikroträgeransammlungen. Die formschlüssige Kompressionsdichtung ermöglicht eine einstellbare Rührwerkshöhe. Hergestellt aus nicht-zytotoxischem Material. Die Kolbeninnenflächen sind auf Anfrage silikonisiert.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Ø×H:
    186×358 mm
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Seq:
    05
  • Hals:
    Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • WITG0.175.099
    Schraubverschluss GL 100, PP, natur, PTFE-Liner
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 66.60