Messbecher, mit Henkel
1000 ml, 170 mm, 116 mm
Katalognr. BURK7104-1000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Ergonomischer Griff für sicheres Handling
- Funktionaler Ausguss zur Minimierung von Verschüttungen
- Reinigung bei bis zu +60 °C wird empfohlen um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, zum Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit erhabener Skala ausgewählt werden
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen.
Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:116 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:170 mm
- Seq:08