Behälter mit Schnappdeckel
30 ml, , 34 mm, 41 mm
Katalognr. KART2580
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, klar, mit durchscheinendem PE-Schnappdeckel.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Leicht
- Leicht zu reinigen
Ideal als allgemeiner Probenbehälter.
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
KART2580_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:34 mm
- Kapazität:30 ml
- Höhe:41 mm
- Seq:01