Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Buckets with Snap-on Lids | Avantor

Buckets with Snap-on Lids

Weiß, 3,8 L, 184/166 mm, 177 mm
Katalognr. 216-0794
Anbieter:   JOKEY PLASTIK
Buckets with Snap-on Lids
Katalognr. 216-0794
Anbieter:  JOKEY PLASTIK
Buckets with Snap-on Lids
Buckets with Snap-on Lids

Weiß, 3,8 L, 184/166 mm, 177 mm

Preis
SFr. 309.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 75 ST
Product Details & Documents

PP, lichtundurchlässig weiß.

  • Beständig gegenüber chemischen Produkten
  • Stapelbar und stabil, mit Tragegriff aus Kunststoff
  • Ohne Deckel aseptisch

Diese Eimer für Transport und Lieferungen sind für den Einmal-Gebrauch konzipiert und können recycelt werden. Reinigung und lästiges Umfüllen werden dadurch vermieden. Manipulationssicherer gerader Deckel mit Rand.

Technische Daten
  • Kapazität:
    3,8 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    177 mm
  • Seq:
    02
  • Ø oben/ Ø unten:
    184/166 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.