Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Buckets with Snap-on Lids | Avantor

Buckets with Snap-on Lids

Weiß, 5,7 L, 210/191 mm, 195 mm
Katalognr. 216-0791
Anbieter:   JOKEY PLASTIK
Buckets with Snap-on Lids
Katalognr. 216-0791
Anbieter:  JOKEY PLASTIK
Buckets with Snap-on Lids
Buckets with Snap-on Lids

Weiß, 5,7 L, 210/191 mm, 195 mm

Preis
239.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 45 ST
Product Details & Documents

PP, lichtundurchlässig weiß.

  • Beständig gegenüber chemischen Produkten
  • Stapelbar und stabil, mit Tragegriff aus Kunststoff
  • Ohne Deckel aseptisch

Diese Eimer für Transport und Lieferungen sind für den Einmal-Gebrauch konzipiert und können recycelt werden. Reinigung und lästiges Umfüllen werden dadurch vermieden. Manipulationssicherer gerader Deckel mit Rand.

Technische Daten
  • Kapazität:
    5,7 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    195 mm
  • Seq:
    03
  • Ø oben/ Ø unten:
    210/191 mm