Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Buckets with Snap-on Lids

Buckets with Snap-on Lids

Weiß, 3 L, 184/170 mm, 139 mm
Catalog # 216-0793
Supplier:   JOKEY PLASTIK
Buckets with Snap-on Lids
Catalog # 216-0793
Supplier:  JOKEY PLASTIK
Buckets with Snap-on Lids
Buckets with Snap-on Lids

Weiß, 3 L, 184/170 mm, 139 mm

Price
286.00 SFr.
Log in for availability
1 * 80 ST
Product Details & Documents

PP, lichtundurchlässig weiß.

  • Beständig gegenüber chemischen Produkten
  • Stapelbar und stabil, mit Tragegriff aus Kunststoff
  • Ohne Deckel aseptisch

Diese Eimer für Transport und Lieferungen sind für den Einmal-Gebrauch konzipiert und können recycelt werden. Reinigung und lästiges Umfüllen werden dadurch vermieden. Manipulationssicherer gerader Deckel mit Rand.

Specifications
  • Kapazität:
    3 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    139 mm
  • Seq:
    01
  • Ø oben/ Ø unten:
    184/170 mm