Buckets with Snap-on Lids
Weiß, 10,7 L, 251/226 mm, 264 mm
Katalognr. 216-0792
Anbieter: JOKEY PLASTIK
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, lichtundurchlässig weiß.
- Beständig gegenüber chemischen Produkten
- Stapelbar und stabil, mit Tragegriff aus Kunststoff
- Ohne Deckel aseptisch
Diese Eimer für Transport und Lieferungen sind für den Einmal-Gebrauch konzipiert und können recycelt werden. Reinigung und lästiges Umfüllen werden dadurch vermieden. Manipulationssicherer gerader Deckel mit Rand.
Technische Daten
- Kapazität:10,7 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:264 mm
- Seq:04
- Ø oben/ Ø unten:251/226 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



