AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 9,180, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalognr. REGE109180
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Katalognr. REGE109180
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 9,180, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 43.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer standard DIN 19266
  • pH Genauigkeit:
    -
  • pH-Wert:
    9,180
Technische Daten