Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 85 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Katalognr. BRDY804468
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 85 mm
- Länge:70 m
- Seq:08
- Für:BBP™11