Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schraubkarabiner

Gerüsthaken ML04, Aluminium, 65 mm, 255 mm
Katalognr. 111-1441
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Katalognr. 111-1441
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Schraubkarabiner

Gerüsthaken ML04, Aluminium, 65 mm, 255 mm

Preis
SFr. 48.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.

  • In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich

 : EN 362

Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    65 mm
  • Bezeichnung:
    Gerüsthaken ML04, Aluminium
  • Länge:
    255 mm