Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schraubkarabiner

Schraubkarabiner

Karabinerhaken Super top ML02, Aluminium, 20 mm, 123 mm
Katalognr. 111-1440
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Katalognr. 111-1440
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Schraubkarabiner

Karabinerhaken Super top ML02, Aluminium, 20 mm, 123 mm

Preis
SFr. 47.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.

  • In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich

Accessories information: EN 362

Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    20 mm
  • Bezeichnung:
    Karabinerhaken Super top ML02, Aluminium
  • Länge:
    123 mm