Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, without screw caps, 1,3 ml, Natur, racked with cover, do 1,1 ml
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Verpackt:racked with cover
- Empf. Arbeitsvolumen:do 1,1 ml
- Kapazität:1,3 ml
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:96× 1D/2D barcoded storage tubes, without screw caps
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-0248Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesBlau-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 20 ST - SFr. 270.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-0247384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per matOrange384 caps per matEinloggen für Verfügbarkeit1 * 38.400 ST - SFr. 5’250.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-0246384× storage tube plug cap for round tubeOrangebulk packEinloggen für Verfügbarkeit1 * 38.400 ST - SFr. 3’750.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-0245Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesNatur-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 101.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-0243Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capWeißbulk packedEinloggen für Verfügbarkeit1 * 9.600 ST - SFr. 728.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-0244Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matWeiß96 caps per matEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4.800 ST - SFr. 1’020.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-024296× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with coverOrange96 caps per matEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4.800 ST - SFr. 4’190.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- 731-024196× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-RingOrangebulk packedEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4.800 ST - SFr. 3’490.00