AuftragsverfolgungKontakt
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
DetergentOUT™ Tween®, Medi, 10
Katalognr. 786-215
Anbieter:   G-Biosciences
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
Katalognr. 786-215
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
DetergentOUT™ Tween®, Medi, 10
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 503.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DetergentOUT™ Tween® is a spin column format detergent removal resin for polysorbate or Tween® detergents or surfactants.
DetergentOUT™ Tween® specifically removes polysorbate detergents without significant loss of proteins, dilution of the protein solution, or change to the buffer composition of the protein solution.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10
  • Bezeichnung:
    DetergentOUT™ Tween®, Medi
Technische Daten