AuftragsverfolgungKontakt
dNTP mix
Deoxynucleotide Mix, 10 mM solution, 0,5 ml, 5 µmol
Katalognr. 786-443
Anbieter:   G-Biosciences
dNTP mix
Katalognr. 786-443
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
dNTP mix
dNTP mix
Deoxynucleotide Mix, 10 mM solution, 0,5 ml, 5 µmol
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 61.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 µmol
Product Details & Documents
Aqueous mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each at a final concentration of 10 or 25 mM.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 µmol
  • Bezeichnung:
    Deoxynucleotide Mix, 10 mM solution, 0,5 ml
Technische Daten